Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Core 400
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Zwischenreinigung und Feinreinigung von Viren und anderen großen Biomolekülen (Mr > 350.000) im Durchflussmodus
- Bietet doppelte Funktionalität, Größenausschluss und Bindungschromatographie
- Eine hervorragende Alternative zur Größenausschlusschromatographie-Harzen, die in der Regel in den letzten Phasen der Virusreinigung bei der Herstellung von Impfstoffen eingesetzt werden
- Die neuartige Core-Bead-Technologie ermöglicht die effiziente Erfassung von Kontaminanten, während die Zielmoleküle im Durchlauf gesammelt werden
- Praktische Reinigung im kleinen Rahmen, Prozessentwicklung und Scale-up
- Einfache Optimierung dank Durchflusschromatographie und robuster Arbeitsleistung
- Deutlich höhere Produktivität und Durchflussraten im Vergleich zu Gelfiltrationsmethoden
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
| Flussrate | 0,8 bis 3,9 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Zwischenreinigung und Feinreinigung von Viren und großen Biomolekülen |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 8 bar (0,8 MPa) |
| Menge | 1/Packung |
| Volumen (metrisch) | 4,7 mL |
| Abmessungen | 7,7 x 100 mm |
| Verpackungsmaterial | Capto™ Core 400 |
| Säulentyp | HiScreen™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiScreen Capto Core 400
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.