Learn More
Cytiva HiScreen Capto Butyl Impres
Artikelnummer. 15599261 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Säulenbettvolumen (metrisch):
4.7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15599261
Marke: Cytiva 17371910
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
HiScreen Capto Butyl Impres ist eine gebrauchsfertige Säule, die mit dem Capto Butyl Impres Harz für hydrophobe Interaktionschromatographie vorgepackt ist und zur Prozessentwicklungsplattform von Cytiva gehört.
  • Gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit Capto Butyl Impres Harz für hydrophobe Interaktionschromatographie
  • Gehört zur Prozessentwicklungsplattform von Cytiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lagerungsbedingungen 20 % Ethanol bei 4 °C bis 30 °C
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Höhe (metrisch) Säulenbett 100 mm
Max. Druck 3 bar (0.3 MPa/44 psi)
Säulenbettvolumen (metrisch) 4.7 ml
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol