Learn More
Cytiva HiScreen Capto Adhere, 1 x 4,7 ml
Artikelnummer. 10201180 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 4.7mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10201180 1 x 4.7mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10201180 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28926981
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für Zwischenreinigung und Polierung monoklonaler Antikörper nach dem Schritt der Protein A-Erfassung
  • Starker multimodaler Anionenaustauscher mit N-Benzyl-n-Methyl-Ethanolamin-Ligand
  • Bietet im Vergleich zu herkömmlichen Anionenaustauschern eine alternative Selektivität
  • Im Durchflussmodus erfolgt die Entfernung von ausgelaugtem Protein A, Aggregaten, Wirtszellproteinen, Nukleinsäuren und Viren aus MAbs
  • Antikörper werden direkt durch die Säule geleitet, während die Kontaminationsstoffe gebunden bleiben
  • Stark quervernetzte Agarose-Matrix
  • Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
  • Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht eine Methodenoptimierung und Parametersiebung
  • Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1M Essigsäure, 1M NaOH
Produkttyp HiScreen Capto Klebesäule
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4.7mL
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate <600 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp N-Benzyl-n-Methyl-Ethanolamin
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 3 bis 12
Partikelgröße 75μ m
Support-Typ Hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Multimodale Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Optimierung und Parameterscreening
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen Capto adhere
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.