Learn More
Cytiva HiScale™ Säulenröhrchen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
26 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Material | Borosilikatglas, Polycarbonat, Polyamid (verstärkte Glasfaser), Ethylen-Propylen-Dien |