Description
Zusammen mit MagRack 6, einem Trennwerkzeug zur Handhabung von Beads in Mikrozentrifugenröhrchen, können bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Für einen höheren Durchsatz können größere Probenmengen problemlos gleichzeitig mit einem automatisiertem Gerät gescreent werden.
- Hochleistungsaufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen in kleinen Mengen aus verschiedenen Quellen
- Hohe Reinheit und Ausbeute
- Einfaches paralleles Screening von Histidin-getaggten Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
- Skalierbarkeit – einfache Erfassung von Histidin-getaggten Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumen (Mikro- bis Milliliterbereich)
Order Info
1 ml Medium-Aufschlämmung reicht für fünf Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Protokoll
Specifications
Specifications
| Bindungseigenschaft | 50 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium |
| Menge | 10 x 1 ml |