Learn More
Cytiva His Mag Sepharose™ Ni magnetische Beads
Artikelnummer. 11540894 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
100 mL
10 x 1 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11540894 5 x 1 ml 5 Stück
11545804 10 x 1 ml 10 Milliliter
17296876 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11540894 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28967390
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für die effiziente Reinigung/das Screening kleinvolumiger, Histidin-getaggter Proteine aus verschiedenen Quellen konzipiert: GE Healthcare Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads ermöglichen die Reinigung kleinvolumiger Teilchen mit
Zusammen mit MagRack 6, einem Trennwerkzeug zur Handhabung von Beads in Mikrozentrifugenröhrchen, können bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Für einen höheren Durchsatz können größere Probenmengen problemlos gleichzeitig mit einem automatisiertem Gerät gescreent werden.
  • Hochleistungsaufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen in kleinen Mengen aus verschiedenen Quellen
  • Hohe Reinheit und Ausbeute
  • Einfaches paralleles Screening von Histidin-getaggten Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
  • Skalierbarkeit – einfache Erfassung von Histidin-getaggten Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumen (Mikro- bis Milliliterbereich)
Bestellinformation
1 ml Medium-Aufschlämmung reicht für fünf Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft 50 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium
Menge 5 x 1 ml