missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The HIRA protein shares sequence similarity with Hir1p and Hir2p, the two corepressors of histone gene transcription characterized in the yeast, Saccharomyces cerevisiae. The structural features of the HIRA protein suggest that it may function as part of a multiprotein complex. Several cDNAs encoding HIRA-interacting proteins, or HIRIPs, have been identified. In vitro, the protein encoded by this gene binds HIRA, as well as H2B and H3 core histones, indicating that a complex containing HIRA-HIRIP3 could function in some aspects of chromatin and histone metabolism. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HIRIP3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | HIRIP3 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q8BLH7, Q9BW71 |
| Gen-Alias | HIRA interacting protein 3, HIRIP3 |
| Gensymbole | HIRIP3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?