Learn More
Cytiva HiPrep™ IMAC FF 16/10 Säule
Zur Optimierung der Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen im Labormaßstab
Marke: Cytiva 28-9365-52
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
IMac Sepharose™ 6 Fast Flow ist in 20 ml-HiPrep Säulen vorgepackt, um eine größere Aufskalierung zu ermöglichen. Das Medium besteht aus 90 μm Beads aus hochvernetzter Agarose, an die eine Chelatgruppe kovalent gekoppelt wurde. Diese Gruppe kann mit geeigneten Metallionen geladen werden, die speziell für Ihr Zielprotein bestimmt sind. Die Bead-Größe ermöglicht hohe Flusseigenschaften; ein geringer Ionenverlust aus Metall behält die Aktivität des gereinigten Proteins bei.
Technische Daten:
IMAC Sepharose 6 Fast Flow
- Matrix: stark vernetzte Agarose, 6 %
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Bindungsvermögen (protein-/ionenabhängig): ca. 40 mg Histidin-markiertes Protein/ml-Medium bei Ladung mit Ni2+
- Kompatibilität: stabil in allen gängigen Puffern
- Chemische Stabilität (ungeladenes Medium) eine Woche, 40 °C: 0.01 M HCl, 0.1 M NaOH; 12 h: 1 M NaOH, 70 % Essigsäure; 1 h, getestet 2 % SDS; 30 min, getestet 30 % 2-Propanol
- Stabilität (pH-Wert, mit ungeladenem Medium mit Metallion): 3 bis 12 (langfristig), 2 bis 14 (kurzfristig)
- Lagerung/Temperatur: 20 % Ethanol; 4 °C bis 30 °C
Vorverpackte HiPrep Säulen
- Volumen: 20 ml
- Abmessungen: 1.6 x 10 cm
- Max. Druck während Betrieb: 1.5 Bar (0.15 MPa, 22 psi)
- Hardwareseitiger Druckgrenzwert: 5 Bar (0.5 MPa, 73 psi)
Spezifikation
0.01M HCl, 1M NaOH, 70 % Essigsäure, 2 % SDS, 30 % 2-Propanol | |
20 ml | |
16 mm | |
3.93 Zoll | |
< 10 ml/min | |
1.5 bar | |
45 bis 165 μm | |
4 bis 30 °C | |
IMAC und anschließende Aufreinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen |
HiTrap IMAC Sepharose 6 FF Säule | |
0.62 Zoll | |
1 x 20mL | |
100 mm | |
Polypropylen | |
3 bis 12 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Ion Exchange Column |
Sicherheit und Handhabung
- HiPrep IMAC FF 16/10
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol