Learn More
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Säulen
Artikelnummer. 10617855 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Ligandentyp:
Carboxymethyl
Diethylaminoethyl
Max. Druck:
1.5 bar
5 bar
pH-Bereich:
2 bis 12
6 bis 10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10617855
Marke: Cytiva 28936542
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bieten schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Trennungen für den präparativen Ionenaustausch
DEAE und CM Sepharose™ 6 Fast Flow sind in20 ml HiPrep Säulen vorgepackt. Ideal für schnelle Anreicherungen bei der ersten Aufnahme von Proteinen aus Ausgangsmaterial.
Merkmale:
  • Kombinieren gute Flussraten und hohes Bindungsvermögen
  • Einfach zu bedienen
  • Kompatibel mit Einzelpumpenkonfigurationen und anderen Chromatographiesystemen (z. B. AKTA™)
Spezifikationen (H2O bei Raumtemperatur)
  • Abmessungen: 1.6 x 10 cm
  • Empfohlene Flussrate: 2 – 10 ml/min (60-300 cm/h)
  • Maximale Flussrate: 10 ml/min (300 cm/h)
  • Maximaler Druck über gepacktem Bett: 1.5 bar (22 psi, 0.15 MPa)
  • Druckgrenze der Säulen-Hardware: 5 bar (73 psi, 0.5 MPa)
  • Lagerung: 20 %iges Ethanol (DEAE, CM), 0.2 M Natriumacetat in20 %igem Ethanol (SP)
  • Lagertemperatur: 4° bis 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Produkttyp HiPrep CM Sepharose FF-Säule
Säulenbettvolumen 20 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 1 x 20 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate >300 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp Carboxymethyl
Max. Druck 1.5 bar
pH-Bereich 6 bis 10
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präparative Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen mithilfe von Ionenaustausch-Chromatographie (IEX)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep CM FF 16/10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.