Learn More
Hippursäure, TRC
Artikelnummer. 17933565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933565 10 g 10 Gramm
17931245 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17933565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH35670010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-69-2
Summenformel C9 H9 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
Synonym Hippuric acid (8CI), 2-(Benzoylamino)acetic acid, 2-Benzamidoacetic acid, Acetic acid, (benzoylamino)-, Benzamidoacetic acid, Benzoyl Glycocoll, Benzoylglycine, N-(Phenylcarbonyl)glycine, N-Benzoylglycine, NSC 9982, Phenylcarbonylaminoacetic acid, Glycine, N-benzoyl-, Hippuric Acid
IUPAC-Name 2-Benzamidoessigsäure
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hippuric acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Formelmasse 179.0582