Learn More
Hippursäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30402611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402611 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH347013250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-94-5
Summenformel C9H8NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.15
Synonym N-Benzoylglycine Sodium Salt, Sodium Hippurate
IUPAC-Name Natrium;2-benzamidoacetat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hippuric Acid Sodium Salt
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3.Na/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);/q;+1/p-1
Formelmasse 201.0402