missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HIPK1 (Myak) Recombinant Human Protein
HIPK1 phosphorylates homeodomain transcription factors.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_689909 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 73.3kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10128252
|
Invitrogen™
PV4561 |
10μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15488663
|
Invitrogen™
PR8290A |
100μg |
2610.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15438733
|
Invitrogen™
PV4562 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
HIPK1 may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors.
Spezifikation
NP_689909 | |
73.3kDa | |
RUO - research use only | |
DYRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
HIPK1 (Myak) | |
Human | |
GST Tag |