Learn More
Syngene™ HILED-Beleuchtung (GM), Upgrade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16327565 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Farbe:
Fern-Rot
Rot, Grün, Blau, UV
UV
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16327565
Marke: Syngene™ GMHILEDUPGDUV
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HILED-Beleuchtungs-Upgrade von RGB oder RIR, konzipiert für den Zusatz von UV, Far Red, Rot, Grün oder Blau.
  • Erforderliche Ausrüstung: GM-HILED-RGB oder GM-HILED-RIR
  • Beutel mit Teilen, die von einem Fachmann angebracht werden sollen
  • Funktioniert nur mit GBOX mini
Spezifikation
Farbe UV
Zur Verwendung mit (Geräte) GM-HILED-RGB oder GM-HILED-RIR
Produkttyp Beleuchtung