Learn More
Honeywell™ HIKE (i)XTREM S3 Schuhe
Honeywell™ HIKE (i)XTREM S3 Schuhe bestehen aus wasserfestem Vollleder.
Marke: Honeywell™ 6246201-43/7
Additional Details : Gewicht : 2.10000kg
Beschreibung
- Wasserabweisendes Vollleder mit Körnung
- Ergonomischer Kragen und gepolsterte Zunge für optimalen Tragekomfort
- Versteifung zur Vermeidung von Wasser- und Staubeindringungen
- Atmungsaktives 3D-Futter
- Überkappe
- Zehenkappe metallfrei
- Metallfreier Einsatz mit Antiperforation
- Eingespritzte PU/Nitrilsohle
- (i)NTELLIGENT Verschleißkontrolle
- EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Leder | |
Polyurethan und Nitril |
Braun, Schwarz | |
43 | |
Metallfrei |