Learn More
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der HighTech-Serie mit HL-Zirkulatoren sind für externe Anwendungen mit schnellen Temperaturänderungen geeignet.
Marke: JULABO™ 9312618
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- VFD Comfort-Display
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Einstellbare Druck- und Saugpumpe
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Optional: Analogschnittstellen
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Aktive Kühlregelung
- Proportionale Kühlregelung
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
Innenraum (L x B): 12 x 18 cm | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
-35°C bis +150°C | |
2 kW | |
Rostfreier Stahl | |
22 bis 26 l/min | |
12 x 18 cm | |
38 kg |
ICC | |
2,5 l | |
0,45 kW bei 20°C | |
VFD, LCD | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M16 x 1 außen) | |
FP35-HL | |
±0,01°C | |
42 x 31 x 66 cm | |
230 V 50 Hz 12 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR > Bereich: -35 bis 150 °C; VFD-, LCD-Display; Kühlleistung: 0.45 kW bei 20 °C, 0.34 kW bei 0 °C; 0.15 kW bei -20 °C, 0.28 kW bei -30 °C; 0.05 kW bei -40 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur