Learn More
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der HighTech-Serie mit HL-Zirkulatoren sind für externe Anwendungen mit schnellen Temperaturänderungen geeignet.
Marke: JULABO™ 9312625
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- VFD Comfort-Display
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Einstellbare Druck- und Saugpumpe
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Optional: Analogschnittstellen
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Aktive Kühlregelung
- Proportionale Kühlregelung
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
Innenraum (L x B x T): 12 x 14 x 14 cm | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
-28°C to +200°C | |
2 kW | |
Rostfreier Stahl | |
22 bis 26 l/min | |
14 x 12 x 14 cm | |
32 kg |
ICC | |
4,5 l | |
0,26 kW bei 20°C | |
VFD, LCD | |
2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female) | |
F25-HL | |
±0,01°C | |
42 x 23 x 64 cm | |
115 V 60 Hz 13 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR > Bereich: -28 bis 200 °C; integriertes Programmiergerät: 6 x 60 Schritte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur