missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Kälteumwälzthermostate der Serie F mit ICC-Sensor

Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der HighTech-Serie mit HE-Zirkulatoren sind für die interne und externe (geschlossene/offene) Temperaturregelung geeignet.

Marke:  JULABO™ 9212625

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11338681

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • VFD Comfort-Display
  • Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
  • ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
  • ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
  • PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
  • Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Einstellbare Druck- und Saugpumpe
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Optional: Analogschnittstellen
  • Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
  • Aktive Kühlregelung
  • Proportionale Kühlregelung
Spezifikation

Spezifikation

5 bis 40 °C
Innenraum (L x B x T): 14 x 12 x 14 cm
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1
-28°C to +200°C
2 kW
F25-HE
±0,01°C
42 x 23 x 64 cm
115 V 60 Hz 13 A
ICC
4,5 l
0,26 kW bei 20°C
VFD
2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female)
22 bis 26 l/min
14 x 12 x 14 cm
32 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
JULABO™ Kälteumwälzthermostate der Serie F mit ICC-Sensor > Bereich: -28 bis 200 °C; integriertes Programmiergerät: 1 x 10 Schritte

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt