Learn More
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Umwälzbad
Artikelnummer. 10795173
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
-40 bis +200 °C
Kapazität (metrisch):
3,5 l
5,5 l
Innenbreite (metrisch):
160,02 mm
190,5 mm
Stromstärke:
14 A
16 A
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Kapazität (metrisch) Innenbreite (metrisch) Stromstärke Packungsgröße
10795173 -30 bis +200 °C 3,5 l 160,02 mm 14 A 1 Stück
10305353 -40 bis +200 °C 5,5 l 190,5 mm 16 A 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795173 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9400331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6545.00 CHF
    6215.01 CHF / 1 Stück
    Sparen 329.99 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich mit Temperaturregelung. Bietet kompakte Kühl-/Heizumwälzgeräte an. Die geringen Gesamtabmessungen ermöglichen die Unterbringung der Geräte auf kleinstem Raum oder innerhalb komplexer Installationen. Alle Modelle bieten eine Heizleistung von 2 kW und die Klassifizierung 3 nach DIN12876-1.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Geringe Gesamtabmessungen für geringsten Platzbedarf
  • Spritzwasserfestes Tastenfeld
  • Helles VFD-Display und interaktives LCD-Dialogdisplay
  • Hochpräzise ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
  • RS232/RS485-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • Elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Externer Pt100-Sensoranschluss
  • Integrierter Programmierer mit 6x60 Programmschritten
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand
  • Dreipunktkalibrierung
  • TCF-Funktionen zur Temperaturregelung
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • Klassifizierung 3 nach DIN 12876-1
  • Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen
  • Badöffnung zur Temperaturregelung von kleinen Objekten im Bad
  • Abfluss an der Vorderseite
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40°C
Kapazität (metrisch) 3,5 l
Kühlleistung 0,32 kW bei 20°C
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Display VFD, LCD
Heizleistung 2 kW
Enthält Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen)
Modell CF31
Pumpenkapazität 22 bis 26 l/min; 0,2 bis 0,7 bar
Temperaturauflösung 0,01 °C
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Abmessungen (L x B x H) 46 x 24 x 40 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 3 x 16 x 14 cm
Länge (metrisch) 459,74 mm
Innenlänge (metrisch) 30,48 mm
Breite (metrisch) 238,76 mm
Innenbreite (metrisch) 160,02 mm
Höhe (metrisch) 398,78 mm
Innentiefe (metrisch) 139,7 mm
Versandgewicht (metrisch) 35,83 kg
Gewicht (metrisch) 35 kg
Spannung 115 V
Stromstärke 14 A
Frequenz 60 Hz