Learn More
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Umwälzbad
Artikelnummer. 10305353
Click to view available options
Temperaturbereich:
-30°C bis +200°C
-40°C bis +200°C
Kapazität (metrisch):
3,5 l
5,5 l
Innenbreite (metrisch):
160,02 mm
190,5 mm
Stromstärke:
14 A
16 A
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10305353
Marke: JULABO™ 9400341
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine Heizleistung von 2 kW/Klassifizierung 3 nach DIN 12876-1. Die Julabo™ HighTech™ Cryo-Compact-Thermostatbäder verfügen über Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Geringe Gesamtabmessungen für geringsten Platzbedarf
  • Spritzwasserfeste Tastatur
  • Helle Fluoreszenzanzeige (VFD) und interaktive LCD-Dialoganzeige
  • Hochpräzise ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
  • RS232/RS485-Schnittstelle für Anschluss an PC
  • Elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Externer Anschluss für Pt100 Temperaturfühler
  • Integrierter Programmgeber mit 6 x 60 Programmschritten
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand
  • Drei-Punkt-Kalibrierung
  • TCF-Funktionen zur Temperaturregelung
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • Klassifizierung 3 nach DIN 12876-1
  • Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen
  • Badöffnung zur Temperaturregelung von kleinen Objekten im Bad
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz, 115 V/60 Hz
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40°C
Kapazität (metrisch) 5,5 l
Kühlleistung 0,47 kW bei 20°C
Temperaturbereich -40°C bis +200°C
Display VFD, LCD
Heizleistung 2 kW
Enthält Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen)
Modell CF41
Pumpenkapazität 22 bis 26 l/min; 0,2 bis 0,7 bar
Temperaturauflösung 0,01 °C
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Abmessungen (L x B x H) 46 x 28 x 46 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 3 x 19 x 19 cm
Länge (metrisch) 459,74 mm
Innenlänge (metrisch) 30,48 mm
Breite (metrisch) 279,4 mm
Innenbreite (metrisch) 190,5 mm
Höhe (metrisch) 279,4 mm
Innentiefe (metrisch) 190,5 mm
Versandgewicht (metrisch) 41,73 kg
Gewicht (metrisch) 42 kg
Spannung 115 V
Stromstärke 16 A
Frequenz 60 Hz