Learn More
Hamilton™ X3840 HIGH VOL. CORE TIPS 1000ul (5 x 8 x 96 tips)
Für präzises Pipettieren unerlässlich. Hamilton™ Leitfähige, nicht sterile CO-RE 1000 μl-Pipettenspitzen ohne Filter gewährleisten dank des CO-RE PerfectTouch Systems erhöhte Pipettiersicherheit und Zuverlässigkeit.
Marke:  Hamilton™ 235904
Additional Details : Gewicht : 6.99300kg
Artikelnummer. 15293533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 95.1 mm Spitzenlänge
  • Farbcodeetikett: Weiß
  • Verwendbar mit 1000 μl-Kanalpipetten und CO-RE 96 Sondenköpfen
  • Druckbasierte (pLLD) und kapazitive (cLLD) Füllstandserkennung mit leitfähiger Ausführung (schwarz)
  • Prozesssicherheit durch kontrollierte Luftverdrängung und Total Aspiration and Dispense Monitoring
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
1000 μ l
Nicht steril