Learn More
Uvex™ High Visibility Jacket 8845-Yellow
Artikelnummer. p-7232083 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17209871
Marke: Uvex™ 9861417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Warn-
  • Wetterschutz-Parka
  • Farbe: warnorange/marineblau
  • Material: Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyurethanbeschichtung, Futter und Wattierung: 100 % Polyester
  • Dieser funktionelle Warnschutz-Parka mit Reflektoren und Thermowattierung ist ideal für die kühle und kalte Jahreszeit selbst bei Regen und Schnee.
  • Hochschließbarer Kragen, Kapuze einrollbar
  • Reflexstreifen am Rumpf und Ärmeln (gemäß EN 471)
  • Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Kinnschutzblende
  • 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche, Stifttasche und Innentasche
  • Kontrastfarbige Einsätze an Schulter und seitlicher Partie vorne
  • Saum und Taille weitenverstellbar
  • Wattiertes, fest eingearbeitetes Futter zur Thermoisolierung mit Service-Reißverschluss für die Emblemanbringung
  • Zertifiziert nach: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Größen: S(46/48) – XXL(62/64)
  • Pflegeanleitung: 30 °C waschbar (Schonwäsche)(max. 25 Waschzyklen), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Größe 6X
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Gelb
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Hi-vis Jacket
Dicke 300 g/m²