Learn More
Brady™ Äußerst reißfeste Einsteckschilder/Anhänger aus Polypropylen für M6 und M7
Polypropylen-Anhänger (B-412) eignen sich ideal für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung sowie die Produkt- und Inventarkennzeichnung, wenn gute Lesbarkeit und Reißfestigkeit erforderlich sind.
88.50 CHF - 413.00 CHF
Spezifikation
Typ | Safety Tag |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Farbe | White |
Material | Polypropylene |
Ausführung | Matte |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17898784
|
Brady™
173322 |
M710, BMP71 |
88.50 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17869214
|
Brady™
174305 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter) |
95.55 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17868224
|
Brady™
173456 |
M610, M611, M710, BMP61, BMP71 |
413.00 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen-Anhänger (B-412) eignen sich ideal für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung sowie die Produkt- und Inventarkennzeichnung, wenn gute Lesbarkeit und Reißfestigkeit erforderlich sind.
- Das nichtklebende Material mit matter Oberfläche eignet sich für den Thermotransferdruck.
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 38°C (-40°F bis 100°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
0.375 in. | |
Roll of Tags | |
0.008 in. | |
-40°F to +212°F | |
No | |
49.23 mm |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polypropylene | |
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification | |
9.53 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
Die-cut | |
1.938 in. | |
Thermal Transfer |