Learn More
Brady™ Äußerst reißfeste Einsteckschilder/Anhänger aus Polypropylen
Polypropylen-Anhänger (B-412) eignen sich ideal für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung sowie die Produkt- und Inventarkennzeichnung, wenn gute Lesbarkeit und Reißfestigkeit erforderlich sind.
83.75 CHF - 133.00 CHF
Spezifikation
Typ | Safety Tag |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Farbe | White |
Material | Polypropylene |
Ausführung | Matte |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17889134
|
Brady™
174664 |
M710, BMP71 | 0.23 in. |
86.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17801449
|
Brady™
173887 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.23 in. |
83.75 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17878904
|
Brady™
174665 |
M710, BMP71 | 0.375 in. |
91.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17861669
|
Brady™
173888 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.375 in. |
88.43 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17809064
|
Brady™
174666 |
M710, BMP71 | 0.475 in. |
96.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17811529
|
Brady™
173889 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.5 in. |
93.15 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17871609
|
Brady™
173890 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.535 in. |
96.90 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17829224
|
Brady™
174668 |
M710, BMP71 | 0.785 in. |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17801569
|
Brady™
173891 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 0.785 in. |
128.64 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das nichtklebende Material mit matter Oberfläche eignet sich für den Thermotransferdruck.
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 38°C (-40°F bis 100°F)
Spezifikation
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
Roll of Tags | |
50 ft. | |
-40°C to +100°C | |
Continuous | |
Thermal Transfer |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polypropylene | |
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification | |
15.24 m | |
0.008 in. | |
-40°F to +212°F | |
No |