Learn More
Hochtemperatur-Viskositätsstandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Viskosität 7,806 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) sowie Dichte (g/ml) bei allen Temperaturen
- Standardpackungsgröße 500 ml
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Viscosity Reference Standard High Temperature Type S20S
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: kerosine, white mineral oil
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.