Learn More
Hochtemperatur-Viskositätsstandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Viskosität 20,05 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16010292 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16010292 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. S60S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 CHF
    78.68 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 24.32 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Viskositätsstandards von Paragon für hohe Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wi
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) sowie Dichte (g/ml) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.