Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen RHTC
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Abmessungen (L x B x H) außen:
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 x 1075 x 580 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1500 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Aktive Kühlung des Gehäuses sorgt für niedrige Oberflächentemperaturen
- Typ S-Thermoelement
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Vorbereitet für die Montage von Arbeitsrohren mit wassergekühlten Flanschen
- Keramikrohr, Qualität C 799
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse C550 |
| Temperatur (metrisch) | 1500 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 430 x 1075 x 580 mm |
| Länge (metrisch) | 710 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Gewicht (metrisch) | 90 kg |