Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen RHTC
Artikelnummer. 17328109 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Abmessungen (L x B x H) außen:
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 x 1075 x 580 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17328109
Marke: Nabertherm™ RC282O5A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kompakte Röhrchenöfen mit SiC-Stabheizung und integrierter Schaltanlage und Steuerung. Die hochwertige Faserisolierung sorgt für schnelle Heiz- und Kühlzeiten, während die parallel zum Arbeitsrohr installierten SiC-Heizstäbe eine hervorragende Temperaturgleichförmigkeit gewährleisten.
  • Höchsttemperatur:1500 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Aktive Kühlung des Gehäuses sorgt für niedrige Oberflächentemperaturen
  • Typ S-Thermoelement
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Vorbereitet für die Montage von Arbeitsrohren mit wassergekühlten Flanschen
  • Keramikrohr, Qualität C 799
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse C550
Temperatur (metrisch) 1500 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 430 x 820 x 580 mm
Länge (metrisch) 450 mm
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Gewicht (metrisch) 70 kg