Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe
Artikelnummer. p-7084522 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Product Code. 15816861
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit tropffreiem, austauschbarem Ausgießring aus klarem Polypropylen (naturfarben)
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Verschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE
  • Autoklavierbar
  • Borosilikatglas
  • Kappe aus TP 220
  • Hält Temperaturen von bis zu 200 deg;C stand.
Hinweis: Das gezeigte Foto ist nur repräsentativ; Größe kann variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 3,3 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Borosilikatglas
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen 20 bis 80 ml
Auskleidungsmaterial Silikon/PTFE
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Verschlussmaterial TP220
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Verschlusstyp Schraubkappe