Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
3 L
8 l
8 L
16 l
Temperatur (metrisch):
1400 °C
1500 °C
1600 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C.
- Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
- Einfacher Austausch der Heizstäbe
- Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse C550 |
| Kapazität (metrisch) | 3 L |
| Temperatur (metrisch) | 1400 °C |
| Typ | Ofen |
| Enthält | SiC Stabheizung |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 210 x 120 x 120 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 545 x 415 x 490 mm |
| Gewicht (metrisch) | 30 kg |