Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Artikelnummer. 17317929 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
3 L
8 l
8 L
16 l
Temperatur (metrisch):
1.400 °C
1.500 °C
1.600 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) unitSize
17317929 3 l 1.600 °C 1 Stück
17387919 3 L 1.400 °C 1 Stück
17347929 8 L 1.400 °C 1 Stück
17357929 8 L 1.500 °C 1 Stück
17317839 16 l 1.500 °C 1 Stück
17367929 8 l 1.600 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17317929 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LC034H6ON5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
  • Höchsttemperatur:1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C.
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Reglertyp C550
Kapazität (metrisch) 3 l
Temperatur (metrisch) 1.600 °C
Typ Ofen
Enthält SiC Stabheizung
Abmessungen (T x B x H) innen 210 x 120 x 120 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 545 x 415 x 490 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg