Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
16 l
Temperatur (metrisch):
1600 °C
1800 °C
Bis zu 1750 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
- Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
- Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
- Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
- Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
- Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
- Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
- Heizelemente über Thyristoren geschaltet
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | P570 |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 1750 °C |
| Enthält | Molybdän-Disilizid-Heizelemente und Faserisolierung |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 300 x 150 x 150 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 640 x 740 x 1755 mm |
| Spannung | 400 V |
| Wirkleistung | 8500 W |