Learn More
Nabertherm Hochtemperaturofen, Serie HTC 1500
Artikelnummer. 15988310 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15988310
Marke: Nabertherm LC083K5DN8
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
  • Höchsttemperatur: 1500 °C
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Klapptür kann als Arbeitsplattform verwendet werden
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 l
Temperatur (metrisch) 1500 °C
Enthält Klapptür
Abmessungen (T x B x H) innen 290 x 170 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 625 x 490 x 540 mm
Gewicht (metrisch) 40 kg