Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzkit Hochtemperatur-Ferrule
Product Code. 16834316 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,4 mm (innen), 3,2 mm (außen)
Unit Size:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innendurchmesser (metrisch) Unit Size
16834316 0,4 mm (innen), 3,2 mm (außen) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16834316 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 290VT221
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Replacement Ferrules only
Ermöglicht den auslaufsicheren Betrieb von Hochtemperatur-Transferlinien auf Orbitrap-GC/MS mit anwenderfreundlichen Vespel-Ferrulen.
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ GC-Orbitrap™ Hochtemperaturmuttern- und Ferrulen Kit, um bei Hochtemperatur-Transferlinien-Einstellungen für Ihre Orbitrap-Gaschromatographie (GC) leckagefreie Ergebnisse zu erhalten. Die SCP-5000 Vespel-Ferrulen für hohe Temperaturen (im Lieferumfang enthalten) ermöglichen eine kontinuierliche Transferlinientemperatur von mindestens 320 °C ohne Verformung oder Zerfall der Ferrule (wie bei Standard-Graphit/Vespel-Ferrulen über 280 °C üblich) und verhindern so die Bildung von Lecks über einen längeren Zeitraum. Die im Lieferumfang enthaltene federbelastete Mutter sorgt für einen engen Sitz zwischen Mutter, Ferrule und Transferlinie und verhindert so eine weitere Bildung von Undichtigkeiten.
Die SCP-5000 Vespel Ferrulen mit einem Innendurchmesser von 0,4 mm können mit den meisten 0,1–0,25 mm ID-Gaschromatographiesäulen verwendet werden. Ferrulen müssen in Verbindung mit der einstellbaren Hochtemperatur-Transferlinien-Mutter für GC-Orbitrap (im Kit enthalten) verwendet werden. Mutter und Ferrulen sind für die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS-System und dem Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS-System vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Ersatzki Hochtemperatur-Ferrule
Beschreibung Ersatzki Hochtemperatur-Ferrule
Länge (metrisch) 2,7 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS System und Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap GC-MS System
Material Vespel
Menge Pack of 5
Innendurchmesser (metrisch) 0,4 mm (innen), 3,2 mm (außen)