Learn More
Gluconic acid, 50 wt% solution in water
Codice prodotto. 10001020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10001020 1 L Glass bottle 1L
10509610 2.5 L Glass bottle 2.50L
10561964 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10001020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35 CHF
    56.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 11.70 CHF
    17% Rabatt
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 526-95-4 , 7732-18-5
Formula molecolare C6H12O7
Molecular Weight (g/mol) 196.155
Numero MDL MFCD00004240
InChI Key RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Sinonimo gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Gluconic acid
Colore White to Yellow
Densità 1.23g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli
Gravità specifica 1.22 to 1.25 (20°C)
Beilstein 03, 542
Indice di Merck 15, 4492
Peso formulazione 196.16
Percent Purity 49 to 55% (Titrimetry other)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.