Learn More
Brady™ Flammhemmende und für hohe Temperaturen geeignete Polyimid-Wickeletiketten für M710 und BMP71
Artikelnummer. 17858824
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1 x 1,5 in.
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 1,5 in.
50 ft. x 2 in.
Farbe:
Gelb
Weiß
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Form:
Rechteck
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17858824
Marke: Brady™ 174557
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flammhemmende Leitungsumwicklungen sind ideal für Kabel- und Leitungsbündel-Anwendungen und Etikettierungen, bei denen selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind.
  • Flammhemmende Kabeletiketten (B-472) eignen sich ideal für Leitungs- und Kabelbündel sowie Etikettenanwendungen, für die selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind.
  • Das speziell entwickelte Polyimid-Material ist selbstverlöschend und verhindert ein Ausbreiten von Flammen.
  • Das Material mit matter Oberfläche und dauerhaftem Acrylklebstoff eignet sich für Thermotransferdrucker sowie Dot-Matrix-Drucker.
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 100°C (-40°F bis 212°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AS-81531
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyimid
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-17-472