Learn More
Notrax High Tech POP™ Tri-Layer Static Dissipative ESD Table Worksurface
Thick and comfortable static dissipative vinyl foam work surface with tri-layer construction and a conductive center for extremely stable load dissipation. Protects sensitive components safe from damaging static shocks.
Marke:  Notrax 828C3060BU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17762288
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
  • Antistatische Vinylarbeitsfläche zur Ableitung der statischen Ladungen von darauf abgelegten leitenden Gegenständen
  • Schützt den Tisch und empfindliche Komponenten vor Beschädigungen durch statische Entladungen
  • Glatte Oberfläche, die abriebfest ist und sich einfach mit den empfohlenen Artikeln reinigen lässt
  • 057 Mattenreiniger
  • Optionales Erdungskabel
  • Mikrozellulärer Vinylschaumstoff mit antistatischen Eigenschaften
  • Entspricht EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
  • Elektrostatische Ladung (Lauftest), entspricht ISO 6356 und EN 1815
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1829 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
60 ft.
Mikrozelluläres Vinyl
76 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax High Tech POP™ Tri-Layer Static Dissipative ESD Table Worksurface > Arbeitsfläche; Breite: 76 cm