Learn More
Grant Instruments™ High speed plate and tube shaker vortex mixer kit
Click to view available options
Orbit:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit MPS-1 Hochgeschwindigkeits-Schüttler/Vortex-Mischer
- 4 Zusätzliche Einsätze zur Aufnahme
- 24 x 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- 32 x 0.5 ml Röhrchen
- 24 x 0.5-ml- PLUS 48 x 0.2-ml-Röhrchen oder 8 x 0.2-ml-Streifen
- 96 x 0.2-ml-Röhrchen oder 12 x 0.2-ml-Streifen oder 96 well-halb-/ohne Rand-PCR-Platten
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3 mm |
| Drehzahlbereich | 300 bis 3200 U/min |
| Spannung | 120/230 V |
| Wirkleistung | 10 W |
| Stromstärke | 0,8 A |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 215 mm |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Breite (metrisch) | 225 mm |
| Gewicht (metrisch) | 5,1 kg |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu