Learn More
Eppendorf Hochgeschwindigkeitszentrifuge Modell CR30NX
Artikelnummer. 31945148
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
380/400/415 V
Elektrische Anforderungen:
Dreiphasen, Vierdraht
Einphasig
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Elektrische Anforderungen Packungsgröße
31945148 380/400/415 V Dreiphasen, Vierdraht 1 Stück
31945333 230 V Einphasig 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31945148 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721300014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48785.00 CHF
    40808.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 7976.68 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Hochgeschwindigkeits-CR30NX-Zentrifuge ist eine ideale Lösung für Labore, die außergewöhnliche Geschwindigkeit, Kapazität und Vielseitigkeit benötigen. Erhältlich in Konfigurationen mit festem Winkel oder Schwenkschaufel.
  • Sehr hohe Zentrifugationsgeschwindigkeit von bis zu 110.000 x g mit festen Winkelrotor R30AT (30.000 U/min) und Drehschaufelrotor R25ST (25.000 U/min)
  • Maximale Kapazität von 6 l (mit 4 x 1,5 l einzigartigen dreieckigen Flaschen oder 6 x 1 l Standardflaschen)
  • Hochauflösendes 6,5-in.-Farb-LCD mit 10 verschiedenen Sprachen
  • Mehrsprachige Operation (10 Sprachen)
  • Temperaturbereich: -20 bis 40 °C
  • Alle Rotoren halten bei maximaler Drehzahl 4 °C
  • Sofortige Rotor-ID-Erkennung und selbstsperrendes Rotorsystem
  • Benutzerverwaltung und Dokumentationsfunktion
  • Der Sensor zur Erkennung der Rotorabdeckung verhindert, dass sich Rotoren ohne Rotorabdeckungen drehen
  • Ruhiger Betrieb von weniger als 56 dB(A), um Ihr Arbeitsumfeld zu verbessern
  • Bremsscheiben werden separat verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 4 x 1500 mL
Max. Geschwindigkeit 30,000 rpm
Max. RZB 110,000 x g
Gekühlt Ja
Geräuschpegel < 56 dBA
Antriebssystem Induktionsmotor (Wechselrichter)
Gewährleistung 24 Monate
Elektrische Anforderungen Dreiphasen, Vierdraht
Reglertyp Touchscreen
Abmessungen (H x B x T) 708 x 892 x 866 mm
Nettogewicht 310 kg
Programmspeicher 1.000 Programme
Rotor Identification Auto-ID Instant
Spannung 380/400/415 V
Produkttyp Hochgeschwindigkeitszentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +40 °C