Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns Artikelnummer.: 15862684
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Artikelnummer. 15862684 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
10 Säulen, Säule, Top14 Abundant Protein, 10 Stück
Click to view available options
Menge:
10 Säulen
24 Säulen
50 ml
6 Säulen
Produkttyp:
Harz
Säule
Aufreinigungsziel:
HSA/Immunoglobulin
Top14 Abundant Protein
Packungsgröße:
10 Stück
24 Stück
50 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15862684
Marke: Thermo Scientific™ A36371
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringern Sie Albumin, Immunglobuline und andere Proteine in hoher Konzentration aus Humanserum oder Plasma in Vorbereitungen für die Massenspektrometrieanalyse oder die 1D- und 2D-Gelelektrophorese mit High Select Spin-Säulen oder Harz.
Die Analyse humaner Körperflüssigkeiten wird oft durch hohe Konzentrationen von Serumproteinen erschwert, darunter Albumin und IgG, die mehr als 70 % des gesamten Serumproteins ausmachen können. Die Entfernung von Albumin, Immunglobulinen und anderen Proteinen in hoher Konzentration ist für die Untersuchung von Proteinen in niedriger Konzentration unerlässlich. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin und die Top 14 Abundant Protein Depletion Spin-Säulen und Harze ermöglichen die Depletion der in hoher Konzentration vorkommenden Proteine in Humanserum und Plasma für einen verbesserten Nachweis von Proteinen in niedriger Konzentration mittels Massenspektrometrie-Analyse oder 1D- oder 2D-Gelelektrophorese.
Flexibel—Das Harz wird in Mini- und Midi-Säulenformaten sowie als Schüttgut für kundenspezifische Fülloptionen bereitgestellt.
Optimiert – entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin (HSA/Immunglobulin); entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin sowie 12 weitere reichlich vorhandene Proteine (Top 14)
Schnell – Prozessproben in ca. 10 Minuten
Wirtschaftlich – Die kostengünstigen Spin-Säulen sind für einmaligen Gebrauch bestimmt.
Weniger Verschleppung – Der einmalige Gebrauch verhindert Proteinverschleppung und experimentelle Variabilität.
Das High Select HSA/Immunglobulin-Abbauharz verwendet hochspezifische, immobilisierte Anti-HSA- und Anti-Immuoglobulin-Antikörper (IgG, IgA, IgM, IgD und IgE), um Humanserumalbumin (HSA) und alle wichtigen Unterklassen von Immunglobulinen aus Serum und Plasma zu entfernen. Das High Select Top14 Abbauharz für abundante Proteine verwendet hochspezifische immobilisierte Antikörper, um Humanserumalbumin (HSA), Albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, Kappa und leichte Lambda-Ketten, saures Alpha-1-Glykoprotein, Alpha-1-Antitrypsin, Alpha-2-Makroglobulin, Apolipoprotein A1, Fibrinogen, Haptoglobin und Serumtransferrin zu entfernen. Die Harze werden in einem wirtschaftlichen und praktischen Spin-Säulen-Format geliefert, das speziell für die Verarbeitung in einem Schritt und einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, oder in einer Großmenge zur kundenspezifische Befüllung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Säule
Produktlinie High Select™
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern.
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Versandbedingung Nasseis
Ausgangsmaterial Plasma, Serum
Endprodukttyp Protein
Format Mini-Spin-Säule
Arbeitsablaufschritt Proteinabbau
Menge 10 Säulen
Aufreinigungsziel Top14 Abundant Protein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZJ397374A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 ArtikelnummerA36371
ChargennummerZJ397374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 ArtikelnummerA36371
ChargennummerZG391823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 ArtikelnummerA36371
ChargennummerZD389148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2024 ArtikelnummerA36371
ChargennummerZB383191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 ArtikelnummerA36371
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns >