Learn More
Aalborg™ NADELVENTI MESSING HOHE GENAUIGKEI GENAUIGKEI
Das Aalborg™ Ventil mit hoher Auflösung aus Messing eignet sich für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
Marke:  Aalborg™ VM2-BB-1A
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797539
  • 133.56 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für hohe Auflösung
  • Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
  • Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
  • Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
  • Die Gehäuse bestehen aus Messing, die Buchsen bestehen aus plattiertem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
Spezifikation
12 ml/min
400 ml/min
82 °C
Hochauflösendes Ventil