Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.2
Artikelnummer. 15541533
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Lizenzschlüssel für 10 Benutzer
Mit Lizenzschlüssel für 1 Benutzer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15541533
Marke: Applied Biosystems™ A30150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
High Resolution Melt Software v3.2 is an all-new and improved tool for High Resolution Melting (HRM) analysis. HRM analysis is a post-PCR analysis method used to identify variation in nucleic acid sequences.
Die Methode basiert auf dem Nachweis kleiner Unterschiede in PCR-Schmelz-(Dissoziations-)Kurven. Sie wird durch hochhelle dsDNA-bindende Farbstoffe ermöglicht, die in Verbindung mit Echtzeit-PCR-Instrumenten verwendet werden. Diese Geräte verfügen über eine präzise Temperaturrampensteuerung, erweiterte Datenerfassungsfunktionen und Zugriff auf Software, die speziell für HRM-Analysen entwickelt wurde. Die hochauflösende Melt Software v3.2 sorgt für HRM in den QuantStudio 1, QuantStudio 3 und 5, StepOne und StepOnePlus Echtzeit-PCR-Systemen und im 7500 Fast Echtzeit-PCR-System und enthält Funktionen, die schnelle und genaue HRM-Ergebnisse noch besser zugänglich machen als je zuvor.
Wichtigste Produktmerkmale:
• Minimale Benutzereingabe zum Erzielen von Ergebnissen—Die Software wendet beim Öffnen einer Versuchsdatei automatisch Standard-/gespeicherte Analyseeinstellungen an •
Einfacher Wiederaufruf—Die neue Bibliothek für Analyseeinstellungen speichert Einstellungen für zukünftige Experimente •
Größere Genauigkeit—Der Clustering-Algorithmus unterscheidet präzise Kontroll- und Variantengenotypen •
Erhöhte Sensitivität— Die Software ermöglicht die Eingabe der erwarteten Anzahl von Clustern für schwer zu ermittelnde SNPs (Klasse 4) •
Fähigkeit, mehr in einem Durchgang zu erreichen—getrennte Analyse mehrerer auf einer einzigen Platte durchgeführter Assays •
Abkürzungen für den Versuchsaufbau—Direkte Kopier- und Einfügefunktionen mit Excel; Well-Informationen und Plattenlayout werden in der Plattenansicht übersichtlich dargestellt
Minimieren Sie die Benutzereingaben zur Erzielung von Ergebnissen und rufen Sie Analyseeinstellungen leicht wieder auf
Die High Resolution Melt Software v3.2 wendet beim Öffnen einer Experimentdatei automatisch Standard- oder gespeicherte Analyseeinstellungen an, wodurch der Benutzer Ergebnisse mit minimalen Eingaben erzielen kann. Es enthält außerdem eine neue Bibliothek für Analyseeinstellungen, mit der der Benutzer optimierte Einstellungen speichern und sie für zukünftige Experimente einfach abrufen kann.
Erzielen Sie größere Genauigkeit und erhöhen Sie Ihre Empfindlichkeit
Die Software v3.2 verwendet einen verbesserten Clustering-Algorithmus, der die genaue Unterscheidung von Kontroll- und Variantengenotypen ermöglicht und dem Benutzer ermöglicht, die erwartete Anzahl von Clustern einzugeben, um die Empfindlichkeit für schwierige SNP-Genotypisierung zu erhöhen.
Erreichen Sie mehr in einem Durchlauf
Mit der Software v3.2 können Sie jetzt separate Analysen mehrerer Assays auf einer einzigen Platte durchführen.
Schnelle Inbetriebnahme von Experimenten mit Shortcuts im Setup
Benutzer der High Resolution Melt Software v3.2 können direkt aus Excel-Tabellen kopieren und einfügen, um Experimente schnell einzurichten. Die Plattenansicht zeigt außerdem gut sichtbare Informationen und das Plattenlayout an, um die Platteneinrichtung zu erleichtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Mit Lizenzschlüssel für 1 Benutzer
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 license