Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.0.1
Artikelnummer. p-9038002 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Lizenzen
1 Lizenz
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15339341
Marke: Applied Biosystems™ 4461357
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochauflösende Schmelzsoftware v3.0.1
Die HRM-Analyse wird nach der PCR-Analysemethode zur Identifizierung der Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet. Die Methode basiert auf dem Nachweis kleiner Unterschiede in PCR-Schmelz-(Dissoziations-)Kurven. Sie wird durch hochhelle dsDNA-bindende Farbstoffe ermöglicht, die in Verbindung mit Echtzeit-PCR-Instrumenten verwendet werden. Diese Geräte verfügen über eine präzise Temperaturrampensteuerung, erweiterte Datenerfassungsfunktionen und Zugriff auf Software, die speziell für HRM-Analysen entwickelt wurde. Die hochauflösende Melt Software v3.0.1 bringt HRM zu den StepOne™ und StepOnePlus™ Echtzeit-PCR-Systemen und zum 7500 Fast Echtzeit-PCR-System und enthält Funktionen, die schnelle und genaue HRM-Ergebnisse noch besser zugänglich machen als je zuvor.
Wichtige Produktmerkmale:
• Minimale Benutzereingabe zum Erzielen von Ergebnissen—Die Software wendet beim Öffnen einer Versuchsdatei automatisch Standard-/gespeicherte Analyseeinstellungen an
• Einfacher Wiederaufruf—Die neue Bibliothek für Analyseeinstellungen speichert Einstellungen für zukünftige Experimente
• Größere Genauigkeit—Der Clustering-Algorithmus unterscheidet präzise Kontroll- und Variantengenotypen
• Erhöhte Sensitivität— Die Software ermöglicht die Eingabe der erwarteten Anzahl von Clustern für schwer zu ermittelnde SNPs (Klasse 4)
• Fähigkeit, mehr in einem Durchgang zu erreichen—getrennte Analyse mehrerer auf einer einzigen Platte durchgeführter Assays
• Abkürzungen für den Versuchsaufbau—Direkte Kopier- und Einfügefunktionen mit Excel; Well-Informationen und Plattenlayout werden in der Plattenansicht übersichtlich dargestellt
Minimieren Sie die Benutzereingaben zur Erzielung von Ergebnissen und rufen Sie Analyseeinstellungen leicht wieder auf
Die High Resolution Melt Software v3.0.1 wendet beim Öffnen einer Experimentdatei automatisch Standard- oder gespeicherte Analyseeinstellungen an, wodurch der Benutzer Ergebnisse mit minimalen Eingaben erzielen kann. Sie enthält außerdem eine neue Bibliothek für Analyseeinstellungen, mit der der Benutzer optimierte Einstellungen speichern und sie für zukünftige Experimente einfach abrufen kann.
Höhere Genauigkeit und bessere Empfindlichkeit
Die Software v3.0.1 verwendet einen verbesserten Clustering-Algorithmus, der die genaue Unterscheidung von Kontroll- und Variantengenotypen ermöglicht und dem Benutzer die Eingabe der erwarteten Anzahl von Clustern ermöglicht, um die Empfindlichkeit für schwierige SNP-Genotypisierungen zu verbessern.
Erzielen Sie mehr in einem Durchgang
Mit der Software v3.0.1 können Sie jetzt separate Analysen mehrerer Assays auf einer einzigen Platte durchführen.
Schnelle Erstellung von Experimenten mit Schnelltasten in der Einrichtung
Benutzer der hochauflösenden Melt Software v3.0.1 können direkt aus Excel-Tabellen kopieren und einfügen, um Experimente schnell einzurichten. Die Plattenansicht zeigt außerdem gut sichtbare Informationen und das Plattenlayout an, um die Platteneinrichtung zu erleichtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Software-CD, Lizenzschlüssel
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, StepOne™, StepOnePlus™
Softwaretyp HRM-Analysesoftware
Produkttyp Software
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Betriebssystem Windows 7, Windows XP Pro SP2
Menge 1 Lizenz