Learn More
Cytiva Hochreines Lösungsset für ddNTPs (ddATP, ddCTP, ddTTP)
Anwenderfreundliche, zeitsparende Lösungen für jede Anwendung, die hochreine ddNTPs erfordert
Marke: Cytiva 27-2045-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von ddNTPs wird funktional getestet, um die Kriterien für eine hochwertige Sequenzierung mit der Thermo Sequenase™ DNA-Polymerase zu erfüllen oder zu übertreffen
- Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat
- In einem praktischen Set mit ddATP, ddCTP, ddGTP und ddTTP in separaten Röhrchen
Sanger-Sequenzierung, Genotypisierungsreaktionen
Spezifikation
Flüssig | |
≥98% | |
Farblos |
5mM | |
4 x 0.5 μm | |
Dideoxy-Sequenzierung, Genotypisierungsreaktionen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Hochreines Lösungsset für ddNTPs (ddATP, ddCTP, ddTTP) > ddNTP-Set, 5 mM Lösung (ddATP, ddCTP, ddTTP), 4 x 0.5 umol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur