Learn More
Masterflex™ Hochreine PFA-450-Schläuche
Reißt nicht unter Spannung. Lichtdurchlässige, hochreine Schläuche bieten eine hervorragende Oberflächenglätte und Klarheit
105.00 CHF - 295.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche aus PFA-450 |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PFA |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795878
|
Masterflex™
MFLX06368-50 |
3.2 mm |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11785918
|
Masterflex™
MFLX06368-52 |
6.4 mm |
295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Umwelttechnik, Halbleiterverarbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, automatische Analyse und Nuklearanwendungen
- Geringe extrahierbare Substanzen mit deionisiertem Wasser und Säuren, hohe Beständigkeit gegen Belastung und Rissbildung
- Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -195 bis +260 °C (-320 bis +500 °F)
- Sterilisierbar mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Heißluft
Spezifikation
Schläuche aus PFA-450 | |
PFA | |
7.6 m | |
-195 °C | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Heißluftsterilisation | |
500 °F |
Ja | |
25 ft. | |
-320 °F | |
Cole-Parmer hochreine Schläuche aus PFA-450 | |
Durchscheinend | |
260 °C |