Learn More
Idex Hochdruckverbindungsstücke mit Null-Totvolumen
Artikelnummer. 13010410
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,02 in.
Hubvolumen:
0,071 μL
0,283 μL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hubvolumen unitSize
13010410 0,01 in. 0,071 μL 1 Stück
13040390 0,02 in. 0,283 μL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13010410 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. 0201437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.86 CHF
    62.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.22 CHF
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PEEK-ZDV-Verbindungsstücke liefern genaue Ergebnisse
  • Inerter PEEK-Flüssigkeitsdurchfluss
  • 10-32-Konuskonfiguration
Spezifikation
Typ Verbindungsstück
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Nenndruck 6000 psi
Hubvolumen 0,071 μL
Menge Jede
Material PEEK
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch mit 1/16 in. AD