Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 50/514/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17883068
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 35°C, 90°C
Total Immersion
Glass
214°F
30°F
30°F to 214°F
± 1.0°C
1.2 cm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
40.5 cm
Blauer Alkohol
101 °C
-1 °C
-1°C to 101°C
0,2 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -1°C to 101°C, Subdivisions: 0.2°C, Total Immersion, Length: 40.5 cm