Learn More
Abeba™ High Original 5009 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 5009/38
Additional Details : Gewicht : 0.55000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15641778
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Glattes Leder, perforiert
  • Schwarz
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
  • Schmale Passform
  • Keilabsatz 45 mm
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leder
Rutschfest
5009
Schwarz
38
Polyurethan