missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ High Original 5001 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
51.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15641748
|
Abeba™
5001/36 |
36 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15651748
|
Abeba™
5001/37 |
37 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15661748
|
Abeba™
5001/38 |
38 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15671748
|
Abeba™
5001/39 |
39 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15681748
|
Abeba™
5001/40 |
40 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15691748
|
Abeba™
5001/41 |
41 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15601758
|
Abeba™
5001/42 |
42 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
- Schmale Passform
- Keilabsatz 45 mm
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Leder | |
Polyurethan |
Weiß | |
Rutschfest | |
5001 |