Learn More
UVP Lamp UVP B-100AP/R high intensity longwave UV
Specifications
Specifications
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 100 W |
| Elektrische Anforderungen | 100 W, 230 V, 60 Hz |
| Beleuchtungsstärke | 21700/8900 μW/cm2 |
| Produkttyp | Langwellige UV-Lampe mit hoher Intensität |