Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Kartell™ 0570603
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
303 x 151 x 42 mm | |
20/Pk. | |
Nr. | |
Weiß | |
260 mm (Interior), 303 (Exterior) mm | |
Tablett |
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen | |
Rectangular | |
1.4 l | |
30 mm (Interior), 42 (Exterior) mm | |
Polystyrol | |
110 mm (Interior), 151 (Exterior) mm |